Learn More
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorphenyl)cyclopropancarboxamid, TRC
Artikelnummer. 30370808
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30370808 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30370808 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44781050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxamide
CAS 1006376-62-0
Summenformel C10H9F2NO
Menge 50 mg
Synonym Ticagrelor Impurity 81
InChI-Formel InChI=1S/C10H9F2NO/c11-8-2-1-5(3-9(8)12)6-4-7(6)10(13)14/h1-3,6-7H,4H2,(H2,13,14)/t6-,7+/m0/s1
SMILES OC1=CC=C2C3=CC=CC=C3C4=C2C1=CC=C4
Molekulargewicht (g/mol) 197.181