Learn More
(1R,2R)-1,2-Diphenyl-1,2-ethandiamin, TRC
Artikelnummer. 30380818
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30380818 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380818 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48789510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R,2R)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
CAS 35132-20-8
Summenformel C14H16N2
Menge 10 g
Synonym ((1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)amine, (+)-Stilbenediamine, (R,R)-1,2-Diamino-1,2-diphenylethane, (R,R)-1,2-Diphenylethylene-1,2-diamine
InChI-Formel InChI=1S/C14H16N2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,15-16H2/t13-,14-/m1/s1
SMILES N[C@@H]([C@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2
Molekulargewicht (g/mol) 212.29
Formelmasse 212.1313