Learn More
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317496
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11317496 250 mg -
11307496 1 g 1 Gramm
15498899 5 g 5 Gramm
15408909 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11317496 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09558.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 35132-20-8 | C14H18N2 | 214.31 g/mol
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine is used as chiral solvation agent for determination of enantiomeric excess of chiral acids by NMR. It is used in various catalyst systems for asymmetric reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethandiamin wird als chirales Lösemittel zur Bestimmung des enantiomeren Überschusses an chiralen Säuren mittels NMR eingesetzt. Es wird in verschiedenen Katalysatorsystemen für asymmetrische Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von der Luft fernhalten. Vor Wärme schützen. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Wärme, Luft und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35132-20-8
Summenformel C14H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 214.31
MDL-Nummer MFCD00082769
InChI-Schlüssel PONXTPCRRASWKW-ZIAGYGMSSA-P
Synonym 1r,2r-+-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-rel-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-+-1,2-diamino-1,2-diphenylethane, 1r,2r-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, 1r,2r-+-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, +-1,2-diphenylethylenediamine, +-stilbenediamine, r,r-dpen
PubChem CID 2724998
IUPAC-Name (1R,2R)-1,2-diphenylethane-1,2-bis(aminium)
SMILES [NH3+][C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3259
Beilstein 2369988
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung +104° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 212.3
Reinheit (%) ≥98%