Learn More
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane is a versatile ligand for the formation of metal complexes. Used in the synthesis of chiral tropocoronands which have potential utility in asymmetric catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(1-R-,2-R-)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan ist ein vielseitiger Ligand zur Bildung von Metallkomplexen. Wird bei der Synthese von chiralen Tropocoronaden verwendet, die einen potenziellen Nutzen für die asymmetrische Katalyse haben.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft, Kohlendioxid lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane |
| Schmelzpunkt | 40°C to 43°C |
| Siedepunkt | 104°C to 110°C (40 mmHg) |
| Flammpunkt | 70°C (158°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3259 |
| Beilstein | 4780911 |
| Empfindlichkeit | Air sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Mehr anzeigen |