Learn More
1H-Tetrazol-5-Carboxylsäureethylesternatriumsalz, 97 %, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 11405457
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11405457 25 g 25 Gramm
11495447 5 g 5 Gramm
11415457 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23461.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96107-94-7
Summenformel C4H6N4NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.108
MDL-Nummer MFCD02683105
InChI-Schlüssel WDUYZCSZENDSPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium ethyl 1h-1,2,3,4-tetrazole-5-carboxylate
PubChem CID 67498453
IUPAC-Name Ethyl-2H-tetrazol-5-carboxylat; Natrium
SMILES CCOC(=O)C1=NNN=N1.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Tetrazole-5-carboxylic acid ethyl ester sodium salt
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 0.99
Menge 25 g
UN-Nummer UN1325
Formelmasse 164.11
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Tetrazole-5-carboxylic acid ethyl ester,sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.