Learn More
1H-Tetrazol, 0.45 M in Acetonitril, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473699
Change view
Click to view available options
Menge:
45 mL
200 mL
450 mL
Packungsgröße:
200 Milliliter
45 Milliliter
450 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15473699 450 mL 450 Milliliter
15483699 45 mL 45 Milliliter
15463699 200 mL 200 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15473699 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61034.AO
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kopplungsreagenz zur Vorbereitung von Polynukleotiden
1H-Tetrazole is used as a bioisostere for the carboxylate group. It is also used as coupling reagent for preparation of polynucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1H-Tetrazol wird als Bioisoster für die Carboxylatgruppe verwendet. Es wird auch als Kopplungsreagenz zur Vorbereitung von Polynukleotiden eingesetzt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln und Alkalimetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288-94-8
Summenformel CH2N4
Molekulargewicht (g/mol) 70.055
MDL-Nummer MFCD00005247
InChI-Schlüssel KJUGUADJHNHALS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67519
ChEBI CHEBI:33193
IUPAC-Name 2H-Tetrazol
SMILES C1=NNN=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Tetrazole
Dichte 0.798
Menge 450 mL
UN-Nummer UN1648
Beilstein 105799
Merck Index 14,2786
Synonym 1h-tetrazole, tetrazole, tetraazacyclopentadiene, 1-h-tetrazole, 1h-1,2,3,4-tetrazole, 1 h-tetrazole, 1h-tetrazole solution, 2h-1,2,3,4-tetrazole, racemic tetrazole, 1h-tetraazole
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 70.05
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,45 M in Acetonitril
Physikalische Form Flüssigkeit