Learn More
1H-Tetrazol (~0,3 M in Acetonitril), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1H-Tetrazole |
| CAS | 288-94-8 |
| Summenformel | C H2 N4 |
| Menge | 25 mL |
| Synonym | 2H-Tetrazole, 1H-TZ, 2,3,4-Triazapyrrole, NSC 36712, Tetraazacyclopentadiene |
| InChI-Formel | InChI=1S/CH2N4/c1-2-4-5-3-1/h1H,(H,2,3,4,5) |
| SMILES | N1=NNC=N1 |
| IUPAC-Name | 1H-Tetrazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 70.06 |
| Formelmasse | 70.03 |
| Mehr anzeigen |