Learn More
1H-Pyrrol, TRC
Artikelnummer. 30416961
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30416961 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416961 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP99785010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrrole
CAS 109-97-7
Summenformel C4 H5 N
Menge 10 g
Synonym 1H-Pyrrole (9CI, ACI), Pyrrole (8CI), 1-Aza-2,4-cyclopentadiene, Azole, Divinylenimine, Imidole, Monopyrrole, NSC 62777
InChI-Formel InChI=1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
SMILES c1cc[nH]c1
IUPAC-Name 1H-Pyrrol
Molekulargewicht (g/mol) 67.09
Formelmasse 67.0422