Learn More
1H-Pyrazol, TRC
Artikelnummer. 30424473
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424473 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30424473 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8421955G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazole
CAS 288-13-1
Summenformel C3 H4 N2
Menge 5 g
Synonym Pyrazole, 1H-Pyrazole, 1,2-Diazole, 2-Azapyrrole, NSC 45410
InChI-Formel InChI=1S/C3H4N2/c1-2-4-5-3-1/h1-3H,(H,4,5)
SMILES c1cn[nH]c1
IUPAC-Name 1H-Pyrazol
Molekulargewicht (g/mol) 68.08
Formelmasse 68.0374