Learn More
1H-Pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449080
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11449080 100 g
11439080 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449080 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14186.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
1H-Pyrazol, 98 %, C3H4N2, CAS-Nummer-288-13-1, 1-H-Pyrazol, 1H-Pyrazol, Pyrazol, unii-3qd5KJZ7zj, hpz, Pyrazol, Diazol, Pyrazol#1, 1,2-Diazol, 3qd5KJZ7zj, 100 g, 103775, 186 °C bis 188 °C, CHEBI:17241, 206-017-1, 68,08, H302-H315-H319-H335
1H-Pyrazole is used as a ligand in the preparation of organometallic compounds. The derivatives of Pyrazole are used in medicine, for their analgesic, anti-inflammatory, antipyretic, antiarrhythmic, tranquilizing, muscle relaxing, psychoanaleptic, anticonvulsant, monoamineoxidase inhibiting, antidiabetic and antibacterial activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1H-Pyrazol wird als Ligand bei der Herstellung von organometallischen Verbindungen verwendet. Die Derivate von Pyrazol werden in der Medizin aufgrund ihrer analgetischen, entzündungshemmenden, antipyretischen, antiarrhythmischen, beruhigenden, muskelentspannenden, psychoanalepisierenden, antikonvulsiven, Monoamineoxidase-hemmenden, antidiabetischen und antibakteriellen Aktivitäten eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmittel und Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288-13-1
Summenformel C3H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 68.079
MDL-Nummer MFCD00005234
InChI-Schlüssel WTKZEGDFNFYCGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazole, 1,2-diazole, 1h-pyrazol, pyrazol, unii-3qd5kjz7zj, 3qd5kjz7zj, diazole, hpz, 1-h-pyrazole, pyrazol#1
PubChem CID 1048
ChEBI CHEBI:17241
IUPAC-Name 1H-Pyrazol
SMILES C1=CNN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Pyrazole
Schmelzpunkt 66°C to 70°C
Siedepunkt 186°C to 188°C
Geruch Unpleasant
Menge 100 g
Beilstein 103775
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,7960
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 68.08
Reinheit (%) 98%