Learn More
1H-Pyrazol-4 -Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441140
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11441140 5 g 5 Gramm
11431140 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441140 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25783.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 37718-11-9 | C4H4N2O2 | 112.088 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37718-11-9
Summenformel C4H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.088
MDL-Nummer MFCD00011558
InChI-Schlüssel IMBBXSASDSZJSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrazolecarboxylic acid, 4-carboxypyrazole, pyrazole-4-carboxylic acid, unii-4xjz84gv8e, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-1h-pyrazole, 4xjz84gv8e, pyrazole-4-carboxylic, pubchem13293, pubchem22749
PubChem CID 3015937
IUPAC-Name 1H-Pyrazol-4-carbonsäure
SMILES C1=C(C=NN1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 281°C to 283°C
Menge 5 g
Formelmasse 112.09
Reinheit (%) 97%