Learn More
1-H-Pyrazol-4-Boronsäure-Pinacolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305475
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11305475
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19654.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 269410-08-4 | C9H15BN2O2 | 194.04 g/mol
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester is a useful reagent for Suzuki-Miyaura cross-couplings as well as Ruthenium-catalyzed asymmetric hydrogenation. It is also used as reagent for preparing VEGF, Aurora, RHO (ROCK), Janus Kinase 2, c-MET, ALK, S-nitrsoflutathione reductase, CDC7, Acetyl-CoA carboxylase inhibitors as well as other biologically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1H-Pyrazol-4-Boronsäure Pinacolester ist ein nützliches Reagenz für Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungen sowie Ruthenium-katalysierte asymmetrische Hydrierung. Wird auch als Reagenz für die Zubereitung von VEGF, Aurora, RHO (ROCK), Janus Kinase 2, c-MET, ALK, S-Nitrsoflutathion-Reduktase, CDC7, Acetyl-CoA-Carboxylasehemmer sowie anderen biologisch aktiven Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 269410-08-4
Summenformel C9H15BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.04
MDL-Nummer MFCD03453063
InChI-Schlüssel TVOJIBGZFYMWDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-pyrazoleboronic acid pinacol ester, 1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1h-pyrazol-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 2-4-pyrazolyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 2774010
IUPAC-Name 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CNN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 145°C to 149°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 194.04
Reinheit (%) 98%