Learn More
1-H-Pyrazol-3-Boronsäure-Pinacolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436560
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11436560 1 g 1 Gramm
11446560 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436560 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27619.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 844501-71-9 | C9H15BN2O2 | 194.041 g/mol
1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1H-Pyrazol-3-Boronsäure-Pinacolester wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 844501-71-9
Summenformel C9H15BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.041
MDL-Nummer MFCD07368044
InChI-Schlüssel KWLOIDOKWUESNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-3-boronic acid pinacol ester, pyrazole-3-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-pyrazole, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxabolone-pyrrazole, 1h-pyrazol-3-yl-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolone-pyrrazole
PubChem CID 21931539
IUPAC-Name 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=NN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 105°C to 108°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 194.04
Reinheit (%) 95%