Learn More
1H-Pyrazol-3-boronsäure Hydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362339
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362339 1 g 1 Gramm
11372339 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362339 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27286.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 376584-63-3 | C3H5BN2O2 | 111.90 g/mol
Significantly used as synthetic intermediates. They are widely used in the production of optics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
In beträchtlichem Ausmaß als synthetische Zwischenprodukte verwendet. Werden häufig in der Herstellung von Optiken eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Gekühlt (2-8 ° C). Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 376584-63-3
Summenformel C3H5BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 111.90
MDL-Nummer MFCD07368247 MFCD02020768
InChI-Schlüssel NEUWPDLMDVINSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrazol-3-yl boronic acid, pyrazole-3-boronic acid, 1h-pyrazol-3-ylboronic acid, 1h-pyrazole-3-boronic acid, 1h-pyrazole-5-boronic acid, 1h-pyrazol-5-yl boronic acid, 1h-pyrazol-5-yl-5-boronic acid, pyrazol-3-ylboronic acid, 2h-pyrazol-3-ylboronic acid
PubChem CID 11251979
IUPAC-Name 1H-Pyrazol-5-ylboronsäure
SMILES OB(O)C1=NNC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Pyrazole-3-boronic acid hydrate
Schmelzpunkt 85°C to 88°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 111.9
Reinheit (%) 95%