Learn More
1H-Pyrazol-3,5-dicarbonsäure Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11346976 100 g 100 Gramm
11326976 5 g 5 Gramm
11336976 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11346976 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06731.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 303180-11-2 | C5H6N2O5 | 174.112 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 303180-11-2
Summenformel C5H6N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 174.112
MDL-Nummer MFCD00149323
InChI-Schlüssel GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid monohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate, pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, hydrate, acmc-1aezk, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylicacidmonohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid; hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate 1:1
PubChem CID 2723723
IUPAC-Name 1H-Pyrazol-3,5-Dicarbonsäure;Hydrat
SMILES C1=C(NN=C1C(=O)O)C(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate
Schmelzpunkt ∽294°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 147821
Formelmasse 174.11 (156.09 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Crystals or Powder or Crystalline Powder