Learn More
1H-Pyrazol-1-(N-methylcarboxamidin) Hydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15437775
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15437775 25 g 25 Gramm
15427775 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437775 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30607.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 194852-88-5
Summenformel C5H9ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 160.605
MDL-Nummer MFCD11114408
InChI-Schlüssel SYSWHVMZAHBYJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrazole-1-n-methylcarboxamidine hydrochloride, n'-methylpyrazole-1-carboximidamide hydrochloride, e-n'-methylpyrazole-1-carboximidamide hydrochloride, n1-methyl-1h-pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride
PubChem CID 73995114
IUPAC-Name N'-Methylpyrazol-1-Carboximidamid;Hydrochlorid
SMILES CN=C(N)N1C=CC=N1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Pyrazole-1-(N-methylcarboxamidine) hydrochloride
Schmelzpunkt 156°C to 159°C
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 160.61
Reinheit (%) 96%