Learn More
1H-Indol-7-Carbonsäure, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10532272
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10532272 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10532272 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB12826CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Indole-7-carboxylic acid
CAS 1670-83-3
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H7NO2
MDL-Nummer MFCD00210442
Menge 250 mg
Synonym indole-7-carboxylic acid, 7-indolecarboxylic acid, indole-7-carboxylicacid, zlchem 444, pubchem2475, 7-carboxyindole, acmc-209dvl, indole-7-carboxlic acid, indole 7-carboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid
InChI-Schlüssel IPDOBVFESNNYEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)NC=C2
IUPAC-Name 1H-Indol-7-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
PubChem CID 74281
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 90%