Learn More
1H-Indol-7-carbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10384342
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10384342 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10384342 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB02108CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-indole-7-carbohydrazide
CAS 321309-24-4
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C9H9N3O
MDL-Nummer MFCD00572868
Menge 250 mg
Synonym 1h-indole-7-carboxylic acid hydrazide, 7-hydrazinocarbonyl-1h-indole, 1h-indole-7-carboxylic acid, hydrazide, indole-7-carbohydrazide, 1h-indole-7-carboxylicacid, hydrazide
InChI-Schlüssel NCFMBDUFIJHHAW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)NN)NC=C2
IUPAC-Name 1H-Indol-7-Carbohydrazid
Molekulargewicht (g/mol) 175.191
PubChem CID 712457
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 97%