Learn More
1H-Indol-3-essigsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10285350 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10285350 100 g Glasflasche 100 Gramm
10275350 10 g Glasflasche 10 Gramm
10449040 25 g Glasflasche 25 Gramm
10043613 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10285350 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 122161000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
1H-Indol-3-Essigsäure (CAS Nr. 87-51-4), auch bekannt als Indol-3-Essigsäure, ist eine Monocarbonsäure, die hauptsächlich als Pflanzenwachstumshormon verwendet wird und das häufigste natürlich vorkommende Pflanzenhormon der Auxin-Familie ist.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• 1H-Indol-3-Essigsäure ist ein zur Auxin-Klasse gehörendes Pflanzenwachstumshormon.Es gilt auch als Auslöser für die Dehnung und Teilung von Pflanzenzellen, was zu unkontrolliertem Wachstum führen kann.
Anwendungen
• Diese Verbindung ist eine Monocarbonsäure; eine Essigsäure, bei der eines der Methylhydrogene durch eine 1H-indol-3-yl-Gruppe ersetzt wurde.
•Neben seiner Rolle als Pflanzenhormon reguliert diese Verbindung Gewebedifferenzierung, apikale Dominanz sowie Reaktionen auf Licht, Schwerkraft und Krankheitserreger.
• Sie kann als Signalmolekül verwendet werden, das für die Entwicklung von Pflanzenorganen und die Koordination des Wachstums erforderlich ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-51-4
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.19
MDL-Nummer MFCD00005636
InChI-Schlüssel SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a
PubChem CID 802
ChEBI CHEBI:16411
IUPAC-Name 2-(1H-Indol-3-yl)Ethansäure
SMILES OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Indole-3-acetic acid
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 167.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Flammpunkt 171°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 22, 66
Merck Index 15, 5004
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone and ether,freely soluble in alcohol,sparingly soluble in chloroform
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(1H-indol-3-yl)acetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.