Learn More
1H-Indol-2,3-Dione, TRC
Artikelnummer. 17934075
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17934075 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17934075 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI62706010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-56-5
Summenformel C8 H5 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
Synonym Indole-2,3-dione, 2,3-Dihydro-1H-indole-2,3-dione, 2,3-Dihydroindole-2,3-dione, 2,3-Diketoindoline, 2,3-Dioxo-2,3-dihydroindole, 2,3-Dioxoindoline, 2,3-Indolindione, 2,3-Indolinedione, Isatic Acid Lactam, Isatin, Isatine, Isatinic Acid Anhydride, NSC 9262, Pseudoisatin, o-Aminobenzoylformic Anhydride
IUPAC-Name 1H-Indol-2,3-Dion
SMILES O=C1Nc2ccccc2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isatin
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(7)11/h1-4H,(H,9,10,11)
Formelmasse 147.032