Learn More
1H-Indol-4-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 30051602
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051602 100 mg 100 Milligramm
30050096 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051602 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0082.01
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1H-Indol-4-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Indol-4-ol
CAS 2380-94-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1H-Indol-4-ol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H7 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1H-Indol-4-ol, Pindolol Imp. E (EP), Pindolol Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9-7/h1-5,9-10H
SMILES Oc1cccc2[nH]ccc12
IUPAC-Name 1H-indol-4-ol
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
Menge 100 mg
Formelmasse 133.0528 g/mol