Learn More
1H-Indazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459143
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459143 25 g 25 Gramm
11439143 1 g 1 Gramm
11449143 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459143 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11665.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 271-44-3 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
1H-Indazole is used in organic synthesis, it can react with butyryl chloride and 1-butyryl-1H-indazole. It is also used in synthesis of several small molecule inhibitors as potential cancer therapeutics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1H-Indazol wird in der organischen Synthese verwendet und kann mit Butyrylchlorid und 1-Butyryl-1H-Indazol reagieren. Es wird auch bei der Synthese mehrerer kleiner Molekülinhibitoren für potenzielle Krebstherapeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 271-44-3
Summenformel C7H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 118.139
MDL-Nummer MFCD00005691
InChI-Schlüssel BAXOFTOLAUCFNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym indazole, 1h-benzopyrazole, 2-azaindole, isoindazole, 2h-indazole, 1,2-diazaindene, 1,2-benzodiazole, 1h-indazol, benzopyrazole, 1,2-benzopyrazole
PubChem CID 9221
ChEBI CHEBI:36669
IUPAC-Name 1H-Indazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Indazole
Schmelzpunkt 146°C to 149°C
Siedepunkt 270°C
Menge 25 g
Beilstein 109676
Merck Index 14,4936
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water.
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) 99%