Learn More
1H-Indazol-6-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11986911 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11986911 1 g Glasflasche 1 Gramm
11966641 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986911 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 431040010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 669050-69-5 | C8H6N2O | 146.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 669050-69-5
Summenformel C8H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
InChI-Schlüssel JTWYTTXTJFDYAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indazole-6-carboxaldehyde, 6-formylindazole, 6-formyl-1h-indazole, 2h-indazole-6-carbaldehyde, indazole-6-carboxaldehyde, 1h-indazole-6-cabaldehyde, pubchem23878, acmc-1bc45, 2h-indazole-6-carboxaldehyde, 1-h-indazole-6-carboxaldehyde
PubChem CID 18538368
IUPAC-Name 1H-Indazol-6-Carbaldehyd
SMILES C1=CC2=C(C=C1C=O)NN=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Indazole-6-carboxaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 180.6°C to 180.8°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Indazole-6-carboxaldehyde, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.