Learn More
1H-Indazol-3 -Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491009
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491009 25 g 25 Gramm
15481009 5 g 5 Gramm
15401019 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491009 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64001.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4498-67-3 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4498-67-3
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.148
MDL-Nummer MFCD00211066
InChI-Schlüssel BHXVYTQDWMQVBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxyindazole, 3-indazolecarboxylic acid, indazole-3-carboxylicacid, 1h-indazol-3-carbonic acid, 2h-indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-3-carbonic acid, 1-h-indazole-3-carboxylic acid, benzopyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 78250
IUPAC-Name 1H-Indazol-3-carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NN2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Indazole-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 266°C to 270°C (literature)
Farbe Braun
Menge 25 g
Beilstein 6354
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver