Learn More
1H-Indazol-3-amin, TRC
Artikelnummer. 30404512
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30404512 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30404512 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI509003100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Indazol-3-amine
CAS 874-05-5
Summenformel C7H7N3
Menge 100 mg
Synonym 1H-Indazol-3-ylamine, 3-Amino-1H-indazole, 3-Aminoindazole, 3-Indazolamine, NSC 348887, NSC 44677
InChI-Formel InChI=1S/C7H7N3/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H,(H3,8,9,10)
SMILES Nc1n[nH]c2ccccc12
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
Formelmasse 133.064