Learn More
1H-Imidazol-5-Essigsäure-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1H-Imidazole-5-acetic Acid Hydrochloride |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H6N2O2.ClH/c8-5(9)1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);1H |
| Formelmasse | 162.0196 |