Learn More
1H-Imidazol-4-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10556884
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10556884 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
10316654 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10556884 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC08804EB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 3034-50-2
Summenformel C4H4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 96.089
MDL-Nummer MFCD00173726
InChI-Schlüssel ZQEXIXXJFSQPNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-imidazole-4-carbaldehyde, imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, imidazole-4-carboxaldehyde, 4-imidazolecarboxaldehyde, 4-formylimidazole, 4 5-imidazolecarboxaldehyde, 3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-formyl-1h-imidazole, imidazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 76428
IUPAC-Name 1H-Imidazol-5-Carbaldehyd
SMILES C1=C(NC=N1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-imidazole-4-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 96.09
Reinheit (%) 97%