Learn More
1H-Imidazol-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10228262
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10228262 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10081134 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10228262 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC08901DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 16042-25-4
Summenformel C4H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.088
InChI-Schlüssel KYWMCFOWDYFYLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-imidazolecarboxylic acid, imidazole-2-carboxylic acid, unii-o9g6515vc1, 1h-imidazolecarboxylic acid, 2-imidazolecarboxylicacid, 2-imidazocarboxylic acid, 1h-imidazole-2-carboxylicacid, imidazolecarboxylic, acmc-1avrt, 2-carboxy-1h-imidazole
PubChem CID 574321
IUPAC-Name 1H-Imdazol-2-carbonsäure
SMILES C1=CN=C(N1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Imidazole-2-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 112.09
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Imidazole-2-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Imidazole-2-carboxylic acid