Learn More
1H-Imidazole-2-carboxaldehyde, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1H-Imidazole-2-carboxaldehyde |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H4N2O/c7-3-4-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,5,6) |
| Formelmasse | 96.0324 |