Learn More
1H-Imidazol-2-Ylmethanol Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10452434
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10452434 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10160632 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10452434 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC08909DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 116177-22-1
Summenformel C4H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 134.563
MDL-Nummer MFCD03659700
InChI-Schlüssel FEORNCWZOSTSRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-imidazol-2-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-2-yl methanol hydrochloride, imidazolylmethanol hydrochloride, hydroxymethylimidazole hydrochloride, hydroxymethyl imidazole hydrochloride, imidazol-2-ylmethan-1-ol, chloride
PubChem CID 2776278
IUPAC-Name 1H-Imidazol-2-ylmethanol;hydrochlorid
SMILES C1=CN=C(N1)CO.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-imidazol-2-ylmethanol hydrochloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 134.57
Reinheit (%) 97%