Learn More
1H-Benzotriazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-63569
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
95-14-7
C6H5N3
119.13
MFCD00005699
QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
1h-benzotriazole, benzotriazole, 1,2,3-benzotriazole, 1h-benzo d 1,2,3 triazole, azimidobenzene, 1h-1,2,3-benzotriazole, aziminobenzene, benztriazole, benzene azimide, benzisotriazole
7220
CHEBI:75331
2H-Benzotriazol
C1=CC2=NNN=C2C=C1
95-14-7
C6H5N3
119.13
MFCD00005699
QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
1h-benzotriazole, benzotriazole, 1,2,3-benzotriazole, 1h-benzo d 1,2,3 triazole, azimidobenzene, 1h-1,2,3-benzotriazole, aziminobenzene, benztriazole, benzene azimide, benzisotriazole
7220
CHEBI:75331
2H-Benzotriazol
C1=CC2=NNN=C2C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1H-Benzotriazole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 94.0°C to 99.0°C
Farbe Beige-gelb bis weiß
Siedepunkt 204.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 170°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 26, 38
Fieser 16,21
Merck Index 15, 1111
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 25g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,toluene,chloroform,and dmf,soluble in ethanol,methanol and ethyleneglycol
Formelmasse 119.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver, Granulate, Kristalle, Nadeln oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Benzotriazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter einer zugelassenen Einrichtung zur Abfallentsorgung zuführen.