Learn More
1H-Benzimidazol-5-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Catalog Number 10422831
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
15788-16-6
C8H6N2O2
162.15
MFCD00011555
COYPLDIXZODDDL-UHFFFAOYSA-N
1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-benzimidazolecarboxylic acid, benzimidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-6-carboxylic acid, 5-carboxybenzimidazole, 1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 3h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1h-1,3-benzodiazole-6-carboxylic acid
459456
1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylic acid
OC(=O)C1=CC=C2N=CNC2=C1
15788-16-6
C8H6N2O2
162.15
MFCD00011555
COYPLDIXZODDDL-UHFFFAOYSA-N
1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-benzimidazolecarboxylic acid, benzimidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-6-carboxylic acid, 5-carboxybenzimidazole, 1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 3h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1h-1,3-benzodiazole-6-carboxylic acid
459456
1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylic acid
OC(=O)C1=CC=C2N=CNC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Braun-Grau bis Grau-Grün
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.