Learn More
1H-Benzimidazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10055483
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
58442-17-4
C8H6N2O
146.149
ALCHVVTYAHQOFY-UHFFFAOYSA-N
1h-benzimidazole-5-carbaldehyde, 1h-benzimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-benzo d imidazole-5-carbaldehyde, benzimidazole-5-aldehyde, 1h-1,3-benzodiazole-5-carbaldehyde, 1h-benzimidazole-6-carboxaldehyde, benzimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-benzoimidazole-5-carbaldehyde, 3h-benzoimidazole-5-carbaldehyde, pubchem9866
10012038
3H-Benzimidazol-5-Carbaldehyd
C1=CC2=C(C=C1C=O)NC=N2
58442-17-4
C8H6N2O
146.149
ALCHVVTYAHQOFY-UHFFFAOYSA-N
1h-benzimidazole-5-carbaldehyde, 1h-benzimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-benzo d imidazole-5-carbaldehyde, benzimidazole-5-aldehyde, 1h-1,3-benzodiazole-5-carbaldehyde, 1h-benzimidazole-6-carboxaldehyde, benzimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-benzoimidazole-5-carbaldehyde, 3h-benzoimidazole-5-carbaldehyde, pubchem9866
10012038
3H-Benzimidazol-5-Carbaldehyd
C1=CC2=C(C=C1C=O)NC=N2
Chemischer Name oder Material 1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) 97%