Learn More
1H,1H-Perfluor-1-Octanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11429176
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429176 25 g 25 Gramm
11419176 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429176 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18033.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 307-30-2
Summenformel C8H3F15O
Molekulargewicht (g/mol) 400.087
MDL-Nummer MFCD00004675
InChI-Schlüssel PJDOLCGOTSNFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h-pentadecafluoro-1-octanol, 1h,1h-perfluoro-1-octanol, 1h,1h-perfluorooctanol, pentadecafluorooctyl alcohol, unii-9x5w7fq62r, 1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro, pentadecafluoro-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl alcohol, perfluorooctanol
PubChem CID 67543
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoroctan-1-ol
SMILES C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H,1H-Perfluoro-1-octanol
Schmelzpunkt 43°C to 47°C
Dichte 1.338
Siedepunkt 160°C to 162°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.308
Menge 25 g
Beilstein 1716494
Formelmasse 400.08
Reinheit (%) 97%