Learn More
1H,1H,9H-Perfluor-1-Nonanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469367 100 g 100 Gramm
11449367 5 g 5 Gramm
11459367 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21407.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 376-18-1 | C9H4F16O | 432.104 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 376-18-1
Summenformel C9H4F16O
Molekulargewicht (g/mol) 432.104
MDL-Nummer MFCD00039629
InChI-Schlüssel MSXVQELLSMPBFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,9h-hexadecafluoro-1-nonanol, hexadecafluoro-1-nonanol, 1-nonanol, hexadecafluoro, 1-nonanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluoro, 1-nonanol, 1h,1h,9h-hexadecafluoro, 1h,1h,9h-hexadecafluoro-1-hydroxynonane, 1h,1h,9h-perfluoro-1-nonanol, 1h,1h,9h-hexadecafluorononan-1-ol, omega-h-hexadekafluornonanol-1 german, 1h,1h,9h-hexadecafluorononanol
PubChem CID 9779
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadecafluoronan-1-ol
SMILES C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H,1H,9H-Perfluoro-1-nonanol
Schmelzpunkt 55°C to 60°C
Siedepunkt 157°C to 158°C (200 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 1808149
Formelmasse 432.11
Reinheit (%) 97%