missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1H, 1H, 2H-Perfluor-1-Octen, TRC

Artikelnummer. 30040385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30040385 100 mg 100 Milligramm
30040516 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30040385 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP999228100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 25291-17-2
Summenformel C8H3F13
Molekulargewicht (g/mol) 346.09
Synonym 1-Octene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro- (8CI, 9CI, ACI), 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octene (ACI), (Perfluorohexyl)ethene, (Perfluorohexyl)ethylene, 1,1,2-Trihydroperfluoro-1-octene, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooct-1-ene, 1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene, 1H,1H,2H-Tridecafluoro-1-octene, C 60LF, Cheminox PFHE, ET 600, ET 600 (fluorocompound), F 1620, TE 6
IUPAC-Name 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorokt-1-en
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H3F13/c1-2-3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h2H,1H2
Formelmasse 346.0027
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.