Learn More
1H,1H,2H-Perfluor-1-hexen, TRC
Artikelnummer. 30410053
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410053 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410053 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP9992481G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
CAS 19430-93-4
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C6 H3 F9
Menge 1 g
Synonym 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexene, (Perfluorobutyl)ethene, (Perfluorobutyl)ethylene, 1,1,2-Trihydroperfluoro-1-hexene, 1-(Perfluorobutyl)ethene, 1H,1H,2H-Nonafluoro-1-hexene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexene, 6,6,6,5,5,4,4,3,3-Nonafluoro-1-hexene, Cheminox PFBE, F 1420, Zonyl PFBE
InChI-Formel InChI=1S/C6H3F9/c1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h2H,1H2
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
IUPAC-Name 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohex-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 246.074
Formelmasse 246.0091
Reinheit (%) >95