Learn More
1H,1H,2H-Perfluor-1-dodecen, TRC
Artikelnummer. 30421532
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421532 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421532 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2862331G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene
CAS 30389-25-4
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C12 H3 F21
Menge 1 g
Synonym 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluoro-1-dodecene, (Perfluorodecyl)ethylene, 1,1,2-Trihydroperfluoro-1-dodecene, 1,1,2-Trihydroperfluorododecene, 1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluorododecene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Henicosafluorododec-1-ene
InChI-Formel InChI=1S/C12H3F21/c1-2-3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)11(29,30)12(31,32)33/h2H,1H2
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
IUPAC-Name 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Henicosafluorododec-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 546.119
Formelmasse 545.99
Reinheit (%) >95