missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene, TRC

Artikelnummer. 17978899
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17978899 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17978899 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP27062310G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 21652-58-4
Summenformel C10 H3 F17
Molekulargewicht (g/mol) 446.11
Synonym 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-decene
IUPAC-Name 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-ene
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H3F17/c1-2-3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h2H,1H2
Formelmasse 445.9963
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.