Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctylmethyldichlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11319285 25 g 25 Gramm
11309285 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319285 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16605.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 73609-36-6 | C9H7Cl2F13Si | 461.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73609-36-6
Summenformel C9H7Cl2F13Si
Molekulargewicht (g/mol) 461.12
MDL-Nummer MFCD00042360
InChI-Schlüssel VBDMVWQNRXVEGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl methyldichlorosilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctylmethyldichlorosilane, dichloro methyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, dichloromethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl methyldichlorosilane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-methyldichlorosilane, dichloro-methyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, bis chloranyl-methyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecakis fluoranyl octyl silane, silane, dichloromethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, 2-tridecafluorohexyl ethyldichloro methyl silane
PubChem CID 123573
IUPAC-Name Dichlor-methyl-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silan
SMILES C[Si](Cl)(Cl)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Siedepunkt 189°C to 190°C
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane
Menge 25 g
Flammpunkt 51°C (123°F)
Brechungsindex 1.35
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.55
UN-Nummer UN2920
Beilstein 6153667
Formelmasse 461.13
Reinheit (%) 97%