Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorhexyliodid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide |
| CAS | 2043-55-2 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| Summenformel | C6 H4 F9 I |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Hexane','1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodo- (7CI','8CI','9CI','ACI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-iodohexane (ACI), 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorohexane, 1-Iodo-2-(perfluorobutyl)ethane, 1-Iodo-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexane, 1-Perfluorobutyl-2-iodoethane, 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl iodide, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide, 2-(Nonafluorobutyl)ethyl iodide, 2-(Perfluorobutyl)ethyl iodide, 2-Perfluorobutyl-1-iodoethane, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl iodide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H4F9I/c7-3(8,1-2-16)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h1-2H2 |
| SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI |
| IUPAC-Name | 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluor-6-iodhexan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 373.986 |
| Mehr anzeigen |