Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluordecyltriethoxysilan, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11349255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11349255 25 g 25 Gramm
11329255 1 g 1 Gramm
11339255 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349255 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16585.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1H,1H,2H,2H-Perfluordecyltriethoxysilan wird zur Bindung von Poly(tetrafluorethylen)-Folien an Siliziumwafern verwendet. Es wird auch in Antireflexionsbeschichtungen, Trennbeschichtungen und schmutzabweisenden Beschichtungen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101947-16-4
Summenformel C16H19F17O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 610.38
MDL-Nummer MFCD00042334
InChI-Schlüssel MLXDKRSDUJLNAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltriethoxysilane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl silane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl triethoxysilane, perfluorooctylethyl triethoxysilane, r-3-hydroxy-1-benyzl-pyrrolidine, triethoxy-1h,1h,2h,2h-perfluorodecylsilane, triethoxy-1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecylsilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodec-1-yl tris ethoxy silan, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltriethoxysilane 1g
PubChem CID 145374
IUPAC-Name Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordecyl)silan
SMILES CCO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 103°C to 106°C (3mmHg)
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane
Menge 25 g
Strukturformel CF3(CF2)7(CH2)2Si(OCH2CH3)3
UN-Nummer UN1760
Flammpunkt 100°C (212°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol and tetrahydrofuran.
Formelmasse 610.38
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.342
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.41