Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-Iodoctan, 97 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395339
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11395339 5 g 5 Gramm
11305349 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395339 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20984.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2043-57-4 | C8H4F13I | 474.004 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Sie sind wichtige Zwischenprodukte bei der Synthese von organischen Fluoridprodukten. Es hat sich auch gezeigt, dass sie eine mögliche östrogene Wirkungen aufweisen.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Alkalimetallen, leichten und oxidierenden Stoffen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter Dunkelheit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2043-57-4
Summenformel C8H4F13I
Molekulargewicht (g/mol) 474.004
MDL-Nummer MFCD00039410
InChI-Schlüssel NVVZEKTVIXIUKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodo, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-perfluorooctane, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorooctyliodide, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorooctyl iodide, 2-perfluorohexyl ethyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-iodooctane, 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-n-octyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl iodide, acmc-1ccsn
PubChem CID 74888
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodoctan
SMILES C(CI)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt ∼20°C
Dichte 1.94
Siedepunkt 178°C to 180°C
Flammpunkt 150°C (302°F)
Brechungsindex 1.36
Menge 5 g
Beilstein 1887105
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 474
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.