Learn More
1H,1H,2H,2H-Heptadefluordecylacrylat, 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10545671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10545671 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10545671 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 348610050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate
Namenshinweis 97%
CAS 27905-45-9
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Siedepunkt 100.0°C (4.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C13H7F17O2
Brechungsindex 1.3360 to 1.3380
MDL-Nummer MFCD00042306
Menge 5 g
Synonym 1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecyl acrylate, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyl acrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl acrylate, unii-y9bfb4689z, 2-perfluorooctyl ethyl acrylate, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorodecyl acrylate, perfluorooctyl ethyl acrylate, 2-propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester, 2-perfluorooctyl ethylacrylate, c8f17ch2ch2ococh=ch2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, benzene, hexane
InChI-Schlüssel QUKRIOLKOHUUBM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)OCCC(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
IUPAC-Name 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluordecyl-prop-2-enoat
Stabilisator 90 to 110ppm MEHQ
Molekulargewicht (g/mol) 518.17
PubChem CID 119747
Viskosität 12 mPa.s (25°C)
Formelmasse 518.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.