Learn More
1H-1,2,4-triazol-3-thiol, Thermo Scientific™
Click to view available options
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1H-1, 2, 4-Triazole-3-thiol |
CAS | 3179-31-5 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Summenformel | C2H3N3S |
MDL-Nummer | MFCD00005229 |
Menge | 25g |
Synonym | 1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-mercapto-1,2,4-triazole, 1,2,4-triazole-3-thiol, mercaptotriazole, 4h-1,2,4-triazole-3-thiol, s-triazole-3-thiol, 3-mercapto-1h-1,2,4-triazole, 1,2,4-triazole-5-thiol, 1,3,4-triazine-2-thiol, 1,3,4-triazole-2-thiol |
InChI-Schlüssel | AFBBKYQYNPNMAT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | S=C1NNC=N1 |
IUPAC-Name | 2,3-Dihydro-1H-1,2,4-triazol-3-thion |