Learn More
1H-1,2,3-Triazol, TRC
Artikelnummer. 30454235
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30454235 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454235 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7673901G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-1,2,3-Triazole
CAS 288-36-8
Summenformel C2H3N3
Menge 1 g
Synonym v-Triazole (7CI,8CI), 1,2,3-Triazole, 2,3-Diazapyrrole, 2H-1,2,3-Triazole, Osotriazole, Pyrrodiazole, Triazacyclopentadiene
InChI-Formel InChI=1S/C2H3N3/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,(H,3,4,5)
SMILES c1c[nH]nn1
IUPAC-Name 1H-Triazol
Molekulargewicht (g/mol) 69.07
Formelmasse 69.0327