Learn More
1H-1,2,3-Triazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11458846 25 g 25 Gramm
11438846 1 g 1 Gramm
11448846 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458846 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16999.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 288-36-8 | C2H3N3 | 69.067 g/mol
It effectively promotes the proton conduction in polymer electrolyte membranes via an intermolecular proton-transfer mechanism. A useful triazole for proteomics research
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie fördert die Protonenleitung in Polymerelektrolytmembranen effektiv über einen intermolekularen Protonentransfermechanismus. Ein nützliches Triazol für die Proteomikforschung
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288-36-8
Summenformel C2H3N3
Molekulargewicht (g/mol) 69.067
MDL-Nummer MFCD00014490
InChI-Schlüssel QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-1,2,3-triazole, 1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole, 1,2,3-1h-triazole, triazole, triazol, osotriazole, v-triazole, 1,2,3-triazol, 1,2,3 triazole
PubChem CID 67516
ChEBI CHEBI:35565
IUPAC-Name 2H-Triazol
SMILES C1=NNN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-1,2,3-Triazole
Schmelzpunkt 23°C to 25°C
Dichte 1.192
Siedepunkt 208°C
Flammpunkt 107°C (224°F)
Brechungsindex 1.498
Menge 25 g
Beilstein 104766
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 69.07
Reinheit (%) 98%