Learn More
Fisherbrand™ Bacti®-Verschlüsse mit Kunststoffverschluss
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteBeschreibung
- Bacti-Caps™ für Reagenzgläser ohne Rand
- Bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht und somit eine praktischere Alternative zu Baumwollstopfen darstellt
- Sie eignen sich für alle Standardgrößen von Reagenzgläsern und passen auf randlose und Kunststoffröhrchen mit einem Außendurchmesser von 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm und 38 mm
- Die drei flexiblen Lamellen,die an der Innenwand jeder Kappe geformt sind, sorgen für eine positive Passform, selbst wenn geringfügige Abweichungen in der Röhrchengröße auftreten
- Die Bacti-Caps™ bestehen aus chemikalienbeständigem Primärkunststoff, so dass sie gegen Kulturmedien, die meisten Säuren, Laugen, Alkohole und Ester beständig sind
- Verbessertes Kulturwachstum
- farbcodiert
- Kontrollierter Gasaustausch
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Bacti-Caps Verschlusskappe |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | Grün |
| Menge | 100/Packung |
| Größe (metrisch) | 19 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Teströhrchen |