Learn More
Fisherbrand™ Bacti-Caps mit Kunststoffverschluss, 19 mm
Artikelnummer. 11537153 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Grün
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11537153
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bacti-Caps™ sind aus chemikalienbeständigem Primärkunststoff und bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Wissenschaft, Forschung und anderen Labors.
  • Bacti-Caps™ für Reagenzgläser ohne Rand
  • Bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht und somit eine praktischere Alternative zu Baumwollstopfen darstellt
  • Sie eignen sich für alle Standardgrößen von Reagenzgläsern und passen auf randlose und Kunststoffröhrchen mit einem Außendurchmesser von 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm und 38 mm 
  • Die drei flexiblen Lamellen, die an der Innenwand jeder Kappe geformt sind, sorgen für eine positive Passform, selbst wenn geringfügige Abweichungen in der Röhrchengröße auftreten
  • Die Bacti-Caps™ bestehen aus chemikalienbeständigem Primärkunststoff, so dass sie gegen Kulturmedien, die meisten Säuren, Laugen, Alkohole und Ester beständig sind
  • Verbessertes Kulturwachstum
  • farbcodiert
  • Kontrollierter Gasaustausch
Spezifikation
Produkttyp Bacti-Caps Verschlusskappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Kunststoff
Farbe Weiß
Menge 100/Packung
Größe (metrisch) 19 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Teströhrchen