Learn More
Agilent BioTek 192 Tube Wash Manifold for 384-well Microplates
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17834667 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
406 FX Washer Dispenser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17834667
Marke: Agilent BioTek 7180018
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
192 Tube Wash Manifold for use with the 406 FX Washer Dispenser.
  • Washes 384-well plates two times faster than standard 96 tube manifold included with 406 FX Washer Dispenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Verteiler
Zur Verwendung mit (Geräte) 406 FX Washer Dispenser